Documentos Principais
ENA159843977
Enamine
methyl 1-aminocycloheptane-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
207.7
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
222-223
Iupac Name
methyl 1-aminocycloheptanecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-12-8(11)9(10)6-4-2-3-5-7-9;/h2-7,10H2,1H3;1H
chave InChI
DUVCCEMTDGDVRL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29710
Melting Point
222-223
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29710
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)