Documentos Principais
COM448620832
Combi-Blocks, Inc.
N,N-Diethyl 2-Bromo-4-trifluoromethoxybenzenesulfonamide
Selecione um tamanho
250 MG
$88.55
500 MG
$126.50
1 G
$177.10
SKU do fornecedor: 24330-250MG
$88.55
Envio em 14 dias - da Aldrich Parner.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
$88.55
500 MG
$126.50
1 G
$177.10
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
376.19
Número MDL:
SKU do fornecedor: 24330-250MG
$88.55
Envio em 14 dias - da Aldrich Parner.
Iupac Name
2-bromo-N,N-diethyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H13BrF3NO3S/c1-3-16(4-2)20(17,18)10-6-5-8(7-9(10)12)19-11(13,14)15/h5-7H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
TZYAQTDLDGIJMK-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6409
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6409
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)