ERT-053
Thiodiglycol solution
1000 μg/mL in methanol, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1.2 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1000 μg/mL in methanol
aplicação(ões)
environmental
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCSCCO
InChI
1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
chave InChI
YODZTKMDCQEPHD-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup