850408C
Avanti
4ME 16:0 PS
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Sinônimo(s):
1,2-di-(3,7,11,15-tetramethylhexadecanoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); PS(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me))
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (850408C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (850408C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850408C
concentração
10 mg/mL (850408C-10mg)
10 mg/mL (850408C-25mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O)COC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O.[Na+]
Aplicação
- in the preparation of planar lipid bilayers
- as an internal standard in mass spectrometry for lipidomic analyses
- in the preparation of black lipid membranes
- as a substrate for phaiodactylipin enzyme
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3