Documentos
791500X
Avanti
Differential Ion Mobility System Suitability Synthetic Standard Mixture
>99% (MS)
Sinônimo(s):
Differential Ion Mobility System Suitability Synthetic Standard Mixture
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.28
Ensaio
>99% (MS)
forma
solution
embalagem
package of 1 × 0.5 mL
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (791500X-1EA)
Componentes
  • Chlorophyll (1 mg/mL)
  • 18:1 TG/Triolein (1mg/mL)
  • 14:1 DG (1 mg/mL)
  • 14:1 CA (1 mg/mL)
  • 14:1 PC (1 mg/mL)
  • 14:1 PS (1 mg/mL)
  • 14:1 PG (1 mg/mL)
  • 14:1 PE (1 mg/mL)
  • 14:1 PI (0.25 mg/mL)
  • 19:0 Chol Ester (1 mg/mL)
  • 18:1 SM (1 mg/mL)
  • 18:1 Ceramide (1 mg/mL)
  • 18:1 Lyso PC (1 mg/mL)
  • 14:1 PA (1 mg/mL)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C