Documentos
700367P
Avanti
Tauro-3α,6α,7α,12α-tetrahydroxy bile acid (THBA)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Tauro-3α,6α,7α,12α-tetrahydroxy-5ß-cholan-24-oic acid, sodium salt; Tauro-3α,6α,7α,12α-THBA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H44NNaO8S
Número CAS:
Peso molecular:
553.68
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (700367P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Tauro-3α,6α,7α,12α-tetrahydroxy bile acid (THBA) is a type of bile acid, which is a category of biological molecules produced in the liver from cholesterol. Bile acids play a crucial role in the digestion and absorption of lipids in the small intestine. They are also involved in the regulation of cholesterol levels in the body and can influence liver function and metabolic processes.
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3