Key Documents
700188P
Avanti
14-dehydro zymostenol
powder
Sinônimo(s):
14-dehydro zymostenol, Cholesta-8(9),14-dien-3β-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H44O
Número CAS:
Peso molecular:
384.64
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
99% (TLC)
forma
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg (700188P-1MG)
package of 1 × 5 mg (700188P-5MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]1(CC2)C(C3=C2[C@]4(C)C(CC3)C[C@@H](O)CC4)=CCC1C(CCCC(C)C)C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700188P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700188P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3