Documentos Principais
ATE959441737
AstaTech, Inc.
CIS-3-[2-(TERT-BUTOXY)-2-OXOETHYL]-4-METHYLPYRROLIDINE-3-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
243.3
Número MDL:
Iupac Name
(3S,4R)-3-(2-(tert-butoxy)-2-oxoethyl)-4-methylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H21NO4/c1-8-6-13-7-12(8,10(15)16)5-9(14)17-11(2,3)4/h8,13H,5-7H2,1-4H3,(H,15,16)/t8-,12+/m0/s1
chave InChI
AYESCXPKJQDVGF-QPUJVOFHSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=112331
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P17326
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)