Documentos Principais
ATE514310995
AstaTech, Inc.
[(THIOPHENE-2-CARBONYL)-AMINO]-ACETIC ACID
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
185.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Iupac Name
[(2-thienylcarbonyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C7H7NO3S/c9-6(10)4-8-7(11)5-2-1-3-12-5/h1-3H,4H2,(H,8,11)(H,9,10)
chave InChI
NXTJGIBOVGESBV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=75570
Pictogramas
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F11557
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)