Documentos Principais
APO455829391
Apollo Scientific Ltd
Ethyl quinoxaline-6-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
202.21
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Iupac Name
ethyl 6-quinoxalinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c1-2-15-11(14)8-3-4-9-10(7-8)13-6-5-12-9/h3-7H,2H2,1H3
chave InChI
KGGWBCOZLWDYSQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-quinoxaline-6-carboxylate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-quinoxaline-6-carboxylate
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)