Documentos Principais
APO428499024
Apollo Scientific Ltd
6-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
Selecione um tamanho
0.5 MG
$533.00
$533.00
Previsão de entrega emApril 03, 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
0.5 MG
$533.00
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
186.16
Número MDL:
$533.00
Previsão de entrega emApril 03, 2025
Iupac Name
6-ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-2-13-8-4-3-7(10)9(11)6(8)5-12/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
AGFFKGUXHHUHOB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-ethoxy-23-difluorobenzaldehyde
Pictogramas
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-ethoxy-23-difluorobenzaldehyde
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)