Documentos
AOBH990FFC36
AOBChem
5-Bromo-2-butoxybenzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
257.13
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-butoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H13BrO2/c1-2-3-6-14-11-5-4-10(12)7-9(11)8-13/h4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3
chave InChI
DRYBGKILXZPPQT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-butoxybenzaldehyde-46285.html