Documentos Principais
AMBH990F65BE
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-cyano-2-(triphenylphosphoranylidene)propanoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
415.47
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-cyano-2-(triphenyl-lambda5-phosphaneylidene)propanoate
Inchi Code
1S/C26H26NO2P/c1-26(2,3)29-25(28)24(19-20-27)30(21-13-7-4-8-14-21,22-15-9-5-10-16-22)23-17-11-6-12-18-23/h4-18H,19H2,1-3H3
chave InChI
IAYVHWYLJUTSJZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1998726-69-4.html
Synonym
tert-butyl 3-cyano-2-(triphenyl-l5-phosphanylidene)propanoate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1998726-69-4.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)