Documentos Principais
AMBH97F1121C
Ambeed, Inc.
2-(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
187.58
Número MDL:
Iupac Name
(4-chloro-2,6-difluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H4ClF2N/c9-5-3-7(10)6(1-2-12)8(11)4-5/h3-4H,1H2
chave InChI
JPQBMSUBGQQICQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/537033-53-7.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/537033-53-7.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)