Documentos Principais
AMBH97F05B2B
Ambeed, Inc.
2-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)acetamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
253.1
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O/c11-7-1-2-9-8(4-7)6(5-13-9)3-10(12)14/h1-2,4-5,13H,3H2,(H2,12,14)
chave InChI
DVPBWLLOGOINDW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/196081-79-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/196081-79-5.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)