Documentos Principais
AMBH97BA1484
Ambeed, Inc.
tert-Butyl n-(5-iodo-2-methoxyphenyl)carbamate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
349.17
Iupac Name
tert-butyl (5-iodo-2-methoxyphenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H16INO3/c1-12(2,3)17-11(15)14-9-7-8(13)5-6-10(9)16-4/h5-7H,1-4H3,(H,14,15)
chave InChI
CVJUVOXGHFZGCL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1474060-74-6.html
Synonym
tert-Butyl (5-iodo-2-methoxyphenyl)carbamate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1474060-74-6.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)