Documentos Principais
AMBH96F10DF6
Ambeed, Inc.
3-Methylazetidin-3-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
87.12
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Iupac Name
3-methyl-3-azetidinol
Inchi Code
1S/C4H9NO/c1-4(6)2-5-3-4/h5-6H,2-3H2,1H3
chave InChI
LDLAEUFQUOXALI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/256931-54-1.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/256931-54-1.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)