Documentos Principais
AMBH9614F399
Ambeed, Inc.
5-Phenyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
171.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-phenyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H9NO/c13-8-9-6-11(12-7-9)10-4-2-1-3-5-10/h1-8,12H
chave InChI
CXRIBBUJKKGAGS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56448-22-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/56448-22-7.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)