Documentos Principais
AMBH303C6BC4
Ambeed, Inc.
ASP-9521
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
330.43
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(4-(2-hydroxy-2-methylpropyl)piperidin-1-yl)(5-methoxy-1H-indol-2-yl)methanone
Inchi Code
1S/C19H26N2O3/c1-19(2,23)12-13-6-8-21(9-7-13)18(22)17-11-14-10-15(24-3)4-5-16(14)20-17/h4-5,10-11,13,20,23H,6-9,12H2,1-3H3
chave InChI
OXSCPDKUZWPWFR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1126084-37-4.html
Synonym
[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)-1-piperidinyl](5-methoxy-1H-indol-2-yl)methanone
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1126084-37-4.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)