Documentos Principais
AMBH303C62F1
Ambeed, Inc.
Methyl 3-bromo-5-(bromomethyl)benzoate
Selecione um tamanho
500 MG
$613.60
1 G
$669.50
5 G
$1,319.50
10 G
$1,875.90
SKU do fornecedor: AA00I2Q6-500MG
$613.60
Envio em 21 dias - da Aldrich Parner.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
$613.60
1 G
$669.50
5 G
$1,319.50
10 G
$1,875.90
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
307.97
Número MDL:
SKU do fornecedor: AA00I2Q6-500MG
$613.60
Envio em 21 dias - da Aldrich Parner.
Iupac Name
methyl 3-bromo-5-(bromomethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H8Br2O2/c1-13-9(12)7-2-6(5-10)3-8(11)4-7/h2-4H,5H2,1H3
chave InChI
CUDWOTQCLYYWOC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/877624-40-3.html
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/877624-40-3.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)