Documentos Principais
AMBH303C5005
Ambeed, Inc.
MRE-269
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
419.52
Número MDL:
Iupac Name
{4-[(5,6-diphenyl-2-pyrazinyl)(isopropyl)amino]butoxy}acetic acid
Inchi Code
1S/C25H29N3O3/c1-19(2)28(15-9-10-16-31-18-23(29)30)22-17-26-24(20-11-5-3-6-12-20)25(27-22)21-13-7-4-8-14-21/h3-8,11-14,17,19H,9-10,15-16,18H2,1-2H3,(H,29,30)
chave InChI
OJQMKCBWYCWFPU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/475085-57-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/475085-57-5.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)