Documentos Principais
AMBH2D701025
Ambeed, Inc.
2-Methyl-2-phenoxypropanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
180.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Iupac Name
2-methyl-2-phenoxypropanoic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-10(2,9(11)12)13-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
chave InChI
ILPUOPPYSQEBNJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/943-45-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/943-45-3.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)