Documentos Principais
AMBH2D6F98DF
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3,5-dimethylpiperazine-1-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
214.31
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3,5-dimethyl-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-8-6-13(7-9(2)12-8)10(14)15-11(3,4)5/h8-9,12H,6-7H2,1-5H3
chave InChI
NUZXPHIQZUYMOR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid or Semi-solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/639068-43-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/639068-43-2.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)