Documentos Principais
Z554871
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner VerSAfunnel top
for 140mL and 350mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 271,00
R$ 271,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 271,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 271,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
VerSAFunnel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)