Z547581
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 2 mL, disc diam. 10 mm, porosity 4-8 μm, joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/20
capacidade
2 mL
diâmetro do disco
10 mm
tamanho de poro
4-8 μm porosity
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC