Documentos
Z317772
Duran® vacuum desiccator replacement lids
knobbed, nominal diameter 250 mm , DN
Sinônimo(s):
244106608
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
fabricante/nome comercial
DURAN®
Schott
disponibilidade
not available in USA and Canada
diâmetro nominal
250 mm , DN
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences