Documentos Principais
Z252956
Sigma-Aldrich
Aldrich® Flavors and Fragrances test strips
L × W 5 in. × 3 1/2 in.
Selecione um tamanho
100 EA
R$ 203,00
R$ 203,00
Previsão de entrega em27 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 EA
R$ 203,00
About This Item
Código UNSPSC:
41113034
NACRES:
NB.35
R$ 203,00
Previsão de entrega em27 de abril de 2025
embalagem
pkg of 100 ea
C × L
5 in. × 3 1/2 in.
Descrição geral
Dip and sniff test strips for sampling aroma chemicals.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)