Key Documents
Z125377
Sigma-Aldrich
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
Straight, joint: ST/NS 19/22, thread I.D. 7.0 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
rótulo
A
Junta
joint: ST/NS19/22
fabricante/nome comercial
Ace Glass 502828
rosca D.I.
7.0 mm
Descrição geral
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
Informações legais
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
parte de substituição