Documentos Principais
WHA111703
Whatman® polycarbonate Nuclepore filter discs 0.5 μm pore size
hydrophilic, track-etched, treated with PVP, 25 ea, 90 mm diam
Sinônimo(s):
Whatman filter papers, Whatman membrane, Z740268, nuclepore
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nome do produto
Whatman® Nuclepore Track-Etched Membranes, diam. 90 mm, pore size 0.05 μm, polycarbonate
Materiais
polycarbonate
esterilidade
non-sterile
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 111703
Whatman Article No. 28417696 (US reference)
Diâmetro
90 mm
tamanho de poro
0.05 μm
Aplicação
  • Epifluorescence microscopy
  • Environmental analysis
  • Cell biologyEPA testing
  • Fuel testing
  • Bioassays
  • Parasitology
  • Air analysis
  • Water microbiology
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)