Documentos
W394807
Sigma-Aldrich
4-Methylcyclohexanone
≥99%
Sinônimo(s):
Tetrahydro-p-cresol
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H9(=O)
Número CAS:
Peso molecular:
112.17
Número FEMA:
3948
Beilstein:
506746
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.4443 (lit.)
pb
169-171 °C (lit.)
densidade
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
musty; animal
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
VGVHNLRUAMRIEW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Methylcyclohexanone is a cyclic flavor ketone that is reported to be present in volatile oil of roasted sesame seeds.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
118.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Identification of volatile flavor components of the oil from roasted sesame seeds.
Nakamura S, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 53(7), 1891-1899 (1989)