Key Documents
W382701
Sigma-Aldrich
Isopropyl disulfide
≥96%, FG
Sinônimo(s):
Diisopropyl disulfide
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)2CH]2S2
Número CAS:
Peso molecular:
150.31
Número FEMA:
3827
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.109
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Ensaio
≥96%
índice de refração
n20/D 1.4906 (lit.)
pb
175-176 °C (lit.)
densidade
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
meaty; alliaceous; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)SSC(C)C
InChI
1S/C6H14S2/c1-5(2)7-8-6(3)4/h5-6H,1-4H3
chave InChI
LZAZXBXPKRULLB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Isopropyl disulfide is a volatile sulfur compound that is reported to occur in Allium species.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
64.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
18 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Antioxidative activity of sulfur?containing compounds in Allium species for human LDL oxidation in vitro.
Nishimura H, et al.
Biofactors, 21(1?4), 277-280 (2004)
Bofan Yu et al.
Journal of chromatography. A, 1356, 221-229 (2014-07-07)
For the expanded application area, fast trace analysis of certain high boiling point (i.e., 150-250 °C) volatile organic compounds (HVOCs) in water, a large volume-direct aqueous injection-gas chromatography (LV-DAI-GC) method was optimized for the following parameters: packed sorbent for sample