Documentos
W376507
Sigma-Aldrich
(−)-Myrtenyl acetate
≥95%
Sinônimo(s):
(1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
194.27
Número FEMA:
3765
Beilstein:
4309977
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10887
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.302
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Fragrance grade
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
Ensaio
≥95%
atividade óptica
[α]20/D −47°, neat
índice de refração
n20/D 1.472 (lit.)
pb
134-135 °C/38 mmHg (lit.)
densidade
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
herbaceous; floral
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C12H18O2/c1-8(13)14-7-9-4-5-10-6-11(9)12(10,2)3/h4,10-11H,5-7H2,1-3H3
chave InChI
BKATZVAUANSCKN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves