Documentos
W315230
Sigma-Aldrich
Ethylcyclopentenolone
natural, 97%, FG
Sinônimo(s):
3-Ethylcyclopentan-1,2-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
126.15
Número FEMA:
3152
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
07.057
NACRES:
NA.21
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
97%
índice de refração
n/D 1.476
densidade
1.066 at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
caramel; maple; sweet
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCC(CC)=C1O
InChI
1S/C7H10O2/c1-2-5-3-4-6(8)7(5)9/h9H,2-4H2,1H3
chave InChI
JHWFWLUAUPZUCP-UHFFFAOYSA-N
Atenção
Air Sensitive (Nitrogen flush and store all ppk and bulk under nitrogen)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
110 °C