Key Documents
W305804
Sigma-Aldrich
DL-Tetrahydrofurfuryl propionate
≥97%
Sinônimo(s):
N-Propionic acid tetrahydrofurfuryl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
158.19
Número FEMA:
3058
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2096
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
13.049
fonte biológica
synthetic
grau
Kosher
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
pb
207 °C (lit.)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
caramel; medicinal; fruity; earthy
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C8H14O3/c1-2-8(9)11-6-7-4-3-5-10-7/h7H,2-6H2,1H3
chave InChI
FMKCDSXOYLTWBR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Tropical fruits such as mango, berry nuances, banana, rum and malt flavors.
Características e benefícios
Odor: @ 10.0 %. Weak, musty, sweetly ethereal, tropical rummy, solvent winey and fermented, with an overripe fruity banana nuance.
Taste: @ 50 to 100 ppm. Musty, solventy, fruity, slightly fermented, rummy, malt-like with an overripe fruit nuance.
Fruity, earthy, phenolic, medicinal
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 104-104 (2003)