W288705
Hydrocinnamaldehyde
≥95%, stabilized, FG, FCC
Sinônimo(s):
3-Phenylpropanal, 3-Phenylpropionaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥95%
contém
α-tocopherol,synthetic as stabilizer
citric acid, synthetic as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.523 (lit.)
pb
97-98 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
green; citrus; floral; peach
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,8H,4,7H2
chave InChI
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter