Key Documents
W269440
Sigma-Aldrich
Methyl isobutyrate
natural, 98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCOOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
102.13
Número FEMA:
2694
Beilstein:
1740720
Número CE:
Conselho da Europa nº:
287
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
09.412
NACRES:
NA.21
grau
Halal
natural
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.384 (lit.)
pb
90 °C (lit.)
densidade
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
creamy; fruity; floral; sweet
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)5(6)7-3/h4H,1-3H3
chave InChI
BHIWKHZACMWKOJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup