Documentos
T31658
Sigma-Aldrich
Thionicotinamide
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6N2S
Número CAS:
Peso molecular:
138.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
98%
pf
190-191 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=S)c1cccnc1