Documentos
T302392
3-ETHYL-2-[(1E,3Z)-3-(3-ETHYL-5-PHENYL-1,3-BENZOXAZOL-2(3H)-YLIDENE)-1-PROPENYL]-5-PHENYL-1,3-BENZOXAZOL-3-IUM ETHYL SULFATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C35H34N2O6S
Número CAS:
Peso molecular:
610.735
Número MDL:
Outras notas