Documentos
T302031
2-(3-HYDROXYPHENYL)-6-(1-PIPERIDINYL)-1H-BENZO[DE]ISOQUINOLINE-1,3(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H20N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
372.427
Número MDL:
Outras notas