Documentos
T261378
METHYL (3R)-3-[(BENZYLOXY)METHOXY]-4-{[TERT-BUTYL(DIMETHYL)SILYL]OXY}BUTANOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H32O5Si
Número CAS:
Peso molecular:
368.55
Número MDL:
Outras notas