Documentos
T218502
(1R,2S,5S)-2-ISOPROPYL-5-METHYLCYCLOHEXYL 6,6-DIMETHYL-2-OXOBICYCLO[3.1.0]HEXANE-1-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H30O3
Número CAS:
Peso molecular:
306.449
Número MDL:
Outras notas