Documentos
T149101
N'-[1-(4-HYDROXYPHENYL)ETHYLIDENE]-2-(5,6,7,8-TETRAHYDRO-2-NAPHTHALENYLOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H22N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
338.41
Número MDL:
Outras notas