Documentos
T144908
N-(5-CHLORO-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-2-[(5-METHYL-1,3-BENZOXAZOL-2-YL)SULFANYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H12ClN3O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
389.885
Número MDL:
Outras notas