Documentos
T131709
4-(2-(((1-BROMO-2-NAPHTHYL)OXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C27H21BrN2O4
Número CAS:
Peso molecular:
517.383
Número MDL:
Outras notas