Documentos
T131202
2-((1-BROMO-2-NAPHTHYL)OXY)-N'-(4-((4-CHLOROBENZYL)OXY)-3-ETHOXYBENZYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C28H24BrClN2O4
Número CAS:
Peso molecular:
567.871
Número MDL:
Outras notas