Documentos
T116424
3-(2-CHLORO-3-METHOXYPHENYL)-N-(2-METHOXY-5-METHYLPHENYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H20ClNO3
Número CAS:
Peso molecular:
333.818
Número MDL:
Outras notas