Documentos
T104353
METHYL 4-(4-BROMOPHENYL)-2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H22BrNO3
Número CAS:
Peso molecular:
404.307
Número MDL:
Outras notas