Documentos
S990574
2-NITRO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2-CHLORO-PHENYLAMINO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H11Cl4N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
423.085
Número MDL:
Outras notas