Documentos
S979007
2-(2-(4-BENZOYLAMINO-PHENYL)-2-OXO-ETHYL)-ISOQUINOLINIUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H19BrN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
447.335
Número MDL:
Outras notas