Documentos
S911445
4-CHLORO-2,6-DIMETHYLPHENYL N-(4-(ETHOXYCARBONYL)PHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H18ClNO4
Número CAS:
Peso molecular:
347.801
Número MDL:
Outras notas